Imprimer
N-Acetyl-D-valine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963206-25G OR963206-100G
APOSOR963206-25GEA 31.6 EUR
APOSOR963206-25G APOSOR963206-100G
N-Acetyl-D-valine 98%
N-Acetyl-D-valine
Formule: C₇H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026457
Numéro CAS: 17916-88-0