Imprimer
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR963120-100G OR963120-25G
APOSOR963120-100GEA 281 EUR
APOSOR963120-100G APOSOR963120-25G
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
D-Methionine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070385
Numéro CAS: 69630-60-0