Imprimer
2-Bromobenzo[b]thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Point de fusion: 37…43 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08435846
Numéro CAS: 5394-13-8