Imprimer
1-Phényl-2-pentanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 63 EUR
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phényl-2-pentanone 95%
1-Phényl-2-pentanone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027142
Numéro CAS: 6683-92-7