Imprimer
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962692-10G OR962692-1G OR962692-5G
APOSOR962692-10GEA 1120 EUR
APOSOR962692-10G APOSOR962692-1G APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
2-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08144123
Numéro CAS: 72806-66-7