Imprimer
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 132 EUR
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772807
Numéro CAS: 25699-82-5