4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₈ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368306 Numéro CAS: 81151-68-0 |