Imprimer
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Piperazin-1-yl)benzoic acid, N-BOC protected, 3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
OR962653-1G OR962653-5G
APOSOR962653-1GEA 173 EUR
APOSOR962653-1G APOSOR962653-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₄
Poids moléculaire: 306.36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657287
Numéro CAS: 193818-13-2