Imprimer
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962633-1G OR962633-5G
APOSOR962633-1GEA 46.4 EUR
APOSOR962633-1G APOSOR962633-5G
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 186.2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864665
Numéro CAS: 88427-96-7