Imprimer
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962562-100G OR962562-25G OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA 632 EUR
APOSOR962562-100G APOSOR962562-25G APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 192.218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01604393
Numéro CAS: 40832-79-9