Imprimer
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Methylamino)-3-nitropyridine
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 75.4 EUR
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1633-41-6