Imprimer
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 132 EUR
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄IN
Poids moléculaire: 287.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07775752
Numéro CAS: 858676-60-5
UN: 2735
ADR: 8 III