Imprimer
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962480-1G OR962480-250MG
APOSOR962480-1GEA 137 EUR
APOSOR962480-1G APOSOR962480-250MG
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154183
Numéro CAS: 27514-07-4