Imprimer
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962470-1G OR962470-5G
APOSOR962470-1GEA 37.7 EUR
APOSOR962470-1G APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4774-34-9