Imprimer
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962442-1G OR962442-5G
APOSOR962442-1GEA 35.8 EUR
APOSOR962442-1G APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007091
Numéro CAS: 10112-15-9