Imprimer
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
OR962433-1G OR962433-5G
APOSOR962433-1GEA 116 EUR
APOSOR962433-1G APOSOR962433-5G
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Formule: C₈H₇ClO
Densité: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956179
Numéro CAS: 2788-86-5
UN: 1993
ADR: 3,II