Imprimer
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Methyl-thiazol-4-ylmethyl)-piperazine
OR962370-10G OR962370-1G OR962370-5G
APOSOR962370-10GEA 841 EUR
APOSOR962370-10G APOSOR962370-1G APOSOR962370-5G
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₇Cl₂N₃S
Poids moléculaire: 270.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10007891
Numéro CAS: 880361-73-9