Imprimer
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962365-1G OR962365-5G
APOSOR962365-1GEA 24.4 EUR
APOSOR962365-1G APOSOR962365-5G
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797560
Numéro CAS: 131980-30-8