Imprimer
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962337-1G OR962337-5G
APOSOR962337-1GEA 58.7 EUR
APOSOR962337-1G APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320859
Numéro CAS: 161024-80-2