Imprimer
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 77 EUR
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formule: C₂₃H₂₄N₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798634
Numéro CAS: 204316-32-5