Imprimer
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-1GEA 197 EUR
APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02938037
Numéro CAS: 32829-25-7