Imprimer
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 74.1 EUR
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700823
Numéro CAS: 852227-87-3