3-Methylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₁NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08461329 Numéro CAS: 534602-47-6 |