(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-D-Phe(3-Br)-OH
Formule:
C₉H₁₀BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659100 Numéro CAS: 99295-78-0 |