Imprimer
1-Chloro-3,3-diméthylbutanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloropinacolone
OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 79.9 EUR
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Chloro-3,3-diméthylbutanone 95%
1-Chloro-3,3-diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 170…173 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035688
Numéro CAS: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II