N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Benzyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Formule:
C₁₂H₁₈ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11035934 Numéro CAS: 443344-23-8 |