Imprimer
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961625-1G OR961625-250MG
APOSOR961625-1GEA 435 EUR
APOSOR961625-1G APOSOR961625-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 121358-86-9