Imprimer
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR961598-25G OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA 430 EUR
APOSOR961598-25G APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 165.617 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115288
Numéro CAS: 92398-47-5