Imprimer
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961595-10G OR961595-1G OR961595-5G
APOSOR961595-10GEA 528 EUR
APOSOR961595-10G APOSOR961595-1G APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114163
Numéro CAS: 42260-39-9