Imprimer
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961527-10G OR961527-1G OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA 108 EUR
APOSOR961527-10G APOSOR961527-1G APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Poids moléculaire: 144.5600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410937
Numéro CAS: 33332-30-8