Imprimer
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961526-1G OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 48 EUR
APOSOR961526-1G APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 199.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840387
Numéro CAS: 131690-61-4