Imprimer
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961487-1G OR961487-250MG
APOSOR961487-1GEA 89.9 EUR
APOSOR961487-1G APOSOR961487-250MG
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂S
Poids moléculaire: 164.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846195
Numéro CAS: 947662-64-8