Imprimer
7-Octyn-1-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR961239-10G OR961239-1G OR961239-5G
APOSOR961239-10GEA 302 EUR
APOSOR961239-10G APOSOR961239-1G APOSOR961239-5G
7-Octyn-1-ol 96%
7-Octyn-1-ol
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632137
Numéro CAS: 871-91-0