Imprimer
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-m-Tyr-OH, N-Boc-3-hydroxy-L-phenylalanine
OR961227-1G OR961227-250MG
APOSOR961227-1GEA 563 EUR
APOSOR961227-1G APOSOR961227-250MG
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Boc-L-M-Tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632034
Numéro CAS: 90819-30-0