Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 279 EUR
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formule: C₂₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673794
Numéro CAS: 204376-55-6