Imprimer
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Asp(OAll)-OH, (S)-4-(Allyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoic acid
OR961039-25G OR961039-5G OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA 302 EUR
APOSOR961039-25G APOSOR961039-5G APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Formule: C₁₂H₁₉NO₆
Poids moléculaire: 273.3 g/mol
Point de fusion: 44…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00273398
Numéro CAS: 132286-77-2