Imprimer
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Nle-OMe·HCl, (S)-Methyl 2-aminohexanoate hydrochloride, L-Norleucine methyl ester hydrochloride
OR960947-100G OR960947-25G OR960947-5G
APOSOR960947-100GEA 403 EUR
APOSOR960947-100G APOSOR960947-25G APOSOR960947-5G
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Poids moléculaire: 181.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077151
Numéro CAS: 3844-54-0