Imprimer
Isochroman-4-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960895-1G OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA 184 EUR
APOSOR960895-1G APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formule: C₉H₈O₂
Poids moléculaire: 148.1586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744058
Numéro CAS: 20924-56-5