Imprimer
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 136 EUR
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Point de fusion: 100…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077054
Numéro CAS: 109745-15-5