Imprimer
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960869-1G OR960869-25G OR960869-5G
APOSOR960869-1GEA 24.4 EUR
APOSOR960869-1G APOSOR960869-25G APOSOR960869-5G
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153385
Numéro CAS: 138774-92-2