Imprimer
D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960847-100G OR960847-1KG OR960847-500G
APOSOR960847-100GEA 139 EUR
APOSOR960847-100G APOSOR960847-1KG APOSOR960847-500G
D-Alanine ethyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190725
Numéro CAS: 6331-09-5