Imprimer
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-N-Me-Phe-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR960818-1G OR960818-500MG OR960818-5G
APOSOR960818-1GEA 126 EUR
APOSOR960818-1G APOSOR960818-500MG APOSOR960818-5G
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153392
Numéro CAS: 138775-05-0