Imprimer
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 176 EUR
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formule: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236823
Numéro CAS: 200125-12-8