Imprimer
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960766-1G OR960766-250MG
APOSOR960766-1GEA 364 EUR
APOSOR960766-1G APOSOR960766-250MG
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
alpha,alpha-Dimethyl-2-thiazolemethanol
Formule: C₆H₉NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03211903
Numéro CAS: 16077-78-4