Imprimer
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR960748-100MG OR960748-1G OR960748-250MG
APOSOR960748-100MGEA 134 EUR
APOSOR960748-100MG APOSOR960748-1G APOSOR960748-250MG
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11616742
Numéro CAS: 13931-24-3