Imprimer
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Tyr(Me)-OH
OR960745-1G OR960745-25G OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA 116 EUR
APOSOR960745-1G APOSOR960745-25G APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063071
Numéro CAS: 7635-29-2