Imprimer
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960744-1G OR960744-250MG
APOSOR960744-1GEA 95.7 EUR
APOSOR960744-1G APOSOR960744-250MG
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172118
Numéro CAS: 85302-07-4