Imprimer
Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960697-1G OR960697-25G OR960697-5G
APOSOR960697-1GEA 50.9 EUR
APOSOR960697-1G APOSOR960697-25G APOSOR960697-5G
Fmoc-N-Me-Phe-OH 97%
Fmoc-N-Me-Phe-OH
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151938
Numéro CAS: 77128-73-5