Imprimer
Cyclopentylmethanamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960681-1G OR960681-250MG OR960681-5G
APOSOR960681-1GEA 270 EUR
APOSOR960681-1G APOSOR960681-250MG APOSOR960681-5G
Cyclopentylmethanamine hydrochloride 98%
Cyclopentylmethanamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07403659
Numéro CAS: 58714-85-5