Imprimer
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960674-1G OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA 503 EUR
APOSOR960674-1G APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234992
Numéro CAS: 700844-09-3